Tlačiť
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2R,4S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR55193-25G OR55193-5G
APOSOR55193-25GEA 218.71 EUR
APOSOR55193-25G APOSOR55193-5G
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₅
Mw: 245.3 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09954932
Číslo CAS: 135042-17-0