Tlačiť
4-Pentyn-1-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Pentyn-5-ol
OR5518-5G OR5518-25G OR5518-100G
APOSOR5518-5GEA 24.95 EUR
APOSOR5518-5G APOSOR5518-25G APOSOR5518-100G
4-Pentyn-1-ol 95%
4-Pentyn-1-ol
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 154…155 °C
Hustota: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002974
Číslo CAS: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6