Tlačiť
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55157-1G OR55157-5G OR55157-25G
APOSOR55157-1GEA 24.95 EUR
APOSOR55157-1G APOSOR55157-5G APOSOR55157-25G
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017020
Číslo CAS: 2450-26-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III