Tlačiť
tert-Butyl cyanoacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 2-cyanoacetate
OR55135-100G OR55135-250G OR55135-25G
APOSOR55135-100GEA 89.85 EUR
APOSOR55135-100G APOSOR55135-250G APOSOR55135-25G
tert-Butyl cyanoacetate
tert-Butyl cyanoacetate
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Teplota varu: 67…68 °C
Hustota: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 119 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001938
Číslo CAS: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7