Tlačiť
4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR55119-1G OR55119-5G
APOSOR55119-1GEA 241.48 EUR
APOSOR55119-1G APOSOR55119-5G
4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
4,4''-Diiodo-p-terphenyl
Vzorec: C₁₈H₁₂I₂
Teplota tavenia: 328 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 19053-14-6