Tlačiť
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR55115-1G OR55115-25G OR55115-5G
APOSOR55115-1GEA 24.95 EUR
APOSOR55115-1G APOSOR55115-25G APOSOR55115-5G
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide 95%
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide
A useful synthetic intermediate. Used for asymmetric hydroxylation.
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₃S
Teplota tavenia: 172…174 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00075319
Číslo CAS: 104322-63-6