Tlačiť
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5510-100MG OR5510-1G OR5510-250MG
APOSOR5510-100MGEA 66.59 EUR
APOSOR5510-100MG APOSOR5510-1G APOSOR5510-250MG
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₃
Teplota tavenia: 85…89 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08059572
Číslo CAS: 38902-87-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III