Tlačiť
Tigloyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: trans-2-Methyl-2-butenoyl Chloride
OR55081-1G OR55081-5G
APOSOR55081-1GEA 111.76 EUR
APOSOR55081-1G APOSOR55081-5G
Tigloyl chloride
Tigloyl chloride
Vzorec: C₅H₇ClO
Mw: 118.56 g/mol
Teplota varu: 145 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00800725
Číslo CAS: 35660-94-7
OSN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II