Tlačiť
Citraconic anhydride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methylfuran-2,5-dione
OR5508-100G OR5508-25G OR5508-250G
APOSOR5508-100GEA 49.67 EUR
APOSOR5508-100G APOSOR5508-25G APOSOR5508-250G
Citraconic anhydride 99%
Citraconic anhydride
Vzorec: C₅H₄O₃
Mw: 112.08
Teplota varu: 213…215 °C
Teplota tavenia: 44475 °C
Hustota: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005522
Číslo CAS: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
OSN: 2922
ADR: 8+6.1 III