Tlačiť
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR55064-5G OR55064-25G
APOSOR55064-5GEA 29.84 EUR
APOSOR55064-5G APOSOR55064-25G
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Teplota tavenia: 45…47 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00449457
Číslo CAS: 53662-83-2