Tlačiť
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
OR55041-1G OR55041-5G
APOSOR55041-1GEA 75.01 EUR
APOSOR55041-1G APOSOR55041-5G
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₀H₆Br₂N₂
Teplota tavenia: 140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00667763
Číslo CAS: 18511-71-2