Tlačiť
2-Chloro-5-nitrotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Chloro-2-methyl-4-nitrobenzene
OR5503-25G OR5503-500G
APOSOR5503-25GEA 0 EUR
APOSOR5503-25G APOSOR5503-500G
2-Chloro-5-nitrotoluene
2-Chloro-5-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota varu: 94…96 °C/4mmHg
Teplota tavenia: 42…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041430
Číslo CAS: 13290-74-9