Tlačiť
Kyselina laurová 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
OR55016-1KG OR55016-25KG OR55016-5KG
APOSOR55016-1KGEA 75.31 EUR
APOSOR55016-1KG APOSOR55016-25KG APOSOR55016-5KG
Kyselina laurová 98%
Kyselina laurová
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Mw: 200.32
Teplota varu: 225 °C/100mmHg
Teplota tavenia: 44…46 °C
Hustota: 0.883 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 160–165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002736
Číslo CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400