Tlačiť
5-Azaindole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
OR5493-1G OR5493-5G OR5493-25G
APOSOR5493-1GEA 24.95 EUR
APOSOR5493-1G APOSOR5493-5G APOSOR5493-25G
5-Azaindole 98%
5-Azaindole
Vzorec: C₇H₆N₂
Teplota varu: 132 °C/0,22mmHg
Teplota tavenia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00955936
Číslo CAS: 271-34-1