Tlačiť
Maleimide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5487-100G OR5487-25G
APOSOR5487-100GEA 114.72 EUR
APOSOR5487-100G APOSOR5487-25G
Maleimide
Maleimide
Vzorec: C₄H₃NO₂
Teplota varu: 97…103 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 91…93 °C
Hustota: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005494
Číslo CAS: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,II