Tlačiť
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5481-100G OR5481-500G
APOSOR5481-100GEA 27.88 EUR
APOSOR5481-100G APOSOR5481-500G
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Vzorec: C₆H₉ClO₃
Teplota varu: 107 °C/14mmHg
Teplota tavenia: < –80 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009141
Číslo CAS: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
OSN: 2920
ADR: 8+3,II