Tlačiť
3-(Dimethylamino)-1-propanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5472-100G OR5472-25G OR5472-5G
APOSOR5472-100GEA 365.02 EUR
APOSOR5472-100G APOSOR5472-25G APOSOR5472-5G
3-(Dimethylamino)-1-propanol 98%
3-(Dimethylamino)-1-propanol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Teplota varu: 163…164 °C
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002945
Číslo CAS: 3179-63-3
OSN: 2734
ADR: 8+3,II