Tlačiť
3,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR54707-100G OR54707-25G
APOSOR54707-100GEA 328.92 EUR
APOSOR54707-100G APOSOR54707-25G
3,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 235…240 °C
Teplota tavenia: 60…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003352
Číslo CAS: 10203-08-4
OSN: 3261
ADR: 8,II