Tlačiť
Tridecanoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
OR54705-100G OR54705-25G OR54705-5G
APOSOR54705-100GEA 311.24 EUR
APOSOR54705-100G APOSOR54705-25G APOSOR54705-5G
Tridecanoic acid 99%
Tridecanoic acid
Vzorec: C₁₃H₂₆O₂
Mw: 214.35
Teplota varu: 308
Teplota tavenia: 41.5
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002741
Číslo CAS: 638-53-9