Tlačiť
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54670-100G OR54670-500G OR54670-25G
APOSOR54670-100GEA 53.27 EUR
APOSOR54670-100G APOSOR54670-500G APOSOR54670-25G
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane 97%
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Vzorec: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Mw: 187.07
Teplota varu: 235 °C
Teplota tavenia: -31.5
Hustota: 1.197 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000976
Číslo CAS: 112-26-5
OSN: 2810
ADR: 6.1 III