Tlačiť
4-Iodophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
OR5466-5G OR5466-1G
APOSOR5466-5GEA 48.54 EUR
APOSOR5466-5G APOSOR5466-1G
4-Iodophenylboronic acid 97%
4-Iodophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BIO₂
Mw: 247.83
Teplota tavenia: 322…326 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01319014
Číslo CAS: 5122-99-6