Tlačiť
H-Lys(boc)-OMe·HCl 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-Lys(Boc)-OMe·HCl, Nepsilon-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride, H-Lys(Boc)-OMe.HCl
OR54646-100G OR54646-25G
APOSOR54646-100GEA 539.15 EUR
APOSOR54646-100G APOSOR54646-25G
H-Lys(boc)-OMe·HCl 98%
H-Lys(boc)-OMe·HCl
Vzorec: C₁₂H₂₅ClN₂O₄
Mw: 296.792 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00076959
Číslo CAS: 2389-48-2