Tlačiť
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR54634-100G OR54634-25G OR54634-5G
APOSOR54634-100GEA 363.42 EUR
APOSOR54634-100G APOSOR54634-25G APOSOR54634-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Vzorec: C₈H₄Br₂S₂
Teplota tavenia: 144…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00219110
Číslo CAS: 4805-22-5