Tlačiť
4-Iodoaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5463-250G OR5463-50G OR5463-500G
APOSOR5463-250GEA 126.35 EUR
APOSOR5463-250G APOSOR5463-50G APOSOR5463-500G
4-Iodoaniline 98%
4-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
Teplota tavenia: 61…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007848
Číslo CAS: 540-37-4
EINECS: 208-743-4