Tlačiť
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54621-1G OR54621-5G
APOSOR54621-1GEA 258.72 EUR
APOSOR54621-1G APOSOR54621-5G
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Vzorec: C₄H₇ClO₂
Teplota varu: 90…92 °C/12mmHg
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067099
Číslo CAS: 32653-32-0
OSN: 3265
ADR: 8,II