Tlačiť
2,5-Dihydrofuran
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5462-100G OR5462-25G
APOSOR5462-100GEA 225.52 EUR
APOSOR5462-100G APOSOR5462-25G
2,5-Dihydrofuran
2,5-Dihydrofuran
Vzorec: C₄H₆O
Mw: 70.09
Teplota varu: 66…67 °C
Hustota: 0.927 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003219
Číslo CAS: 1708-29-8
EINECS: 216-957-4
OSN: 3271
ADR: 3 II