Tlačiť
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
OR54619-500G OR54619-100G OR54619-25G
APOSOR54619-500GEA 235.93 EUR
APOSOR54619-500G APOSOR54619-100G APOSOR54619-25G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₇H₂₆O₃
Mw: 278.40 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017519
Číslo CAS: 20170-32-5