Tlačiť
Oxamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-2-oxoacetic acid
OR54598-100G OR54598-25G
APOSOR54598-100GEA 400.16 EUR
APOSOR54598-100G APOSOR54598-25G
Oxamic acid 98%
Oxamic acid
Vzorec: C₂H₃NO₃
Mw: 89.05
Teplota tavenia: 207…210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008006
Číslo CAS: 471-47-6