Tlačiť
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dihydroxy-4-methoxybenzoate
OR54581-1G OR54581-5G
APOSOR54581-1GEA 114.72 EUR
APOSOR54581-1G APOSOR54581-5G
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₅
Teplota tavenia: 149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017195
Číslo CAS: 24093-81-0