Tlačiť
Fmoc-Pro-OH 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
OR54567-100G OR54567-1KG OR54567-500G
APOSOR54567-100GEA 107.75 EUR
APOSOR54567-100G APOSOR54567-1KG APOSOR54567-500G
Fmoc-Pro-OH 98%
Fmoc-Pro-OH
Vzorec: C₂₀H₁₉NO₄
Mw: 337.38
Teplota tavenia: 117…118 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037122
Číslo CAS: 71989-31-6