Tlačiť
2-Chloro-4-methylbenzonitrile 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5455-5G OR5455-1G OR5455-25G
APOSOR5455-5GEA 28.28 EUR
APOSOR5455-5G APOSOR5455-1G APOSOR5455-25G
2-Chloro-4-methylbenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₆CIN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094672
Číslo CAS: 21423-84-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III