Tlačiť
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-((1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)thio)acetohydrazide
OR5453-25G OR5453-5G
APOSOR5453-25GEA 390.95 EUR
APOSOR5453-25G APOSOR5453-5G
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide
Vzorec: C₉H₁₀N₄O₄S
Mw: 222.27 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00171027
Číslo CAS: 30065-27-1