Tlačiť
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(5-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone
OR54528-1G OR54528-250MG OR54528-5G
APOSOR54528-1GEA 100.14 EUR
APOSOR54528-1G APOSOR54528-250MG APOSOR54528-5G
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.1739 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038299
Číslo CAS: 31405-60-4