Tlačiť
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR54523-25G OR54523-5G OR54523-100G
APOSOR54523-25GEA 322.5 EUR
APOSOR54523-25G APOSOR54523-5G APOSOR54523-100G
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Vzorec: C₈H₁₈O₂Si
Teplota varu: 50…53 °C
Hustota: 0,867 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074986
Číslo CAS: 27374-25-0
OSN: 1993
ADR: 3,III