Tlačiť
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyanopropan-2-yl Dodecyl Carbonotrithioate, 2-Cyano-2-propanyl Dodecyl Carbonotrithioate
OR54521-1G OR54521-5G
APOSOR54521-1GEA 292.02 EUR
APOSOR54521-1G APOSOR54521-5G
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate 97%
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate
Vzorec: C₁₇H₃₁NS₃
Hustota: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11973800
Číslo CAS: 870196-83-1