Tlačiť
Ethyl hydrogen malonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR54513-5G OR54513-25G
APOSOR54513-5GEA 61.77 EUR
APOSOR54513-5G APOSOR54513-25G
Ethyl hydrogen malonate
Ethyl hydrogen malonate
Vzorec: C₅H₈O₄
Teplota varu: 208 °C
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020490
Číslo CAS: 1071-46-1