Tlačiť
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54499-1G OR54499-5G
APOSOR54499-1GEA 397.36 EUR
APOSOR54499-1G APOSOR54499-5G
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate 97%
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
Mw: 178.15
Teplota tavenia: 56…58 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014705
Číslo CAS: 57910-98-2
OSN: 3335
ADR: 9 III