Tlačiť
Methyl acetoacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-oxobutanoate
OR54474-1KG OR54474-5KG
APOSOR54474-1KGEA 124.75 EUR
APOSOR54474-1KG APOSOR54474-5KG
Methyl acetoacetate
Methyl acetoacetate
Vzorec: C₅H₈O₃
Teplota varu: 170 °C
Teplota tavenia: –180 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008784
Číslo CAS: 105-45-3