Tlačiť
Octadecanal 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Octadecyl Aldehyde, Octadecanaldehyde, Stearyl Aldehyde, Stearaldehyde
OR54467-1G OR54467-5G
APOSOR54467-1GEA 63.38 EUR
APOSOR54467-1G APOSOR54467-5G
Octadecanal 95%
Octadecanal
Vzorec: C₁₈H₃₆O
Teplota varu: 215 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 46 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03790007
Číslo CAS: 638-66-4