Tlačiť
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-(-)-BINAP, (S)-BINAP, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphoshino)-1,1'-binaphthyl
OR54464-100G OR54464-25G OR54464-5G
APOSOR54464-100GEA 454.87 EUR
APOSOR54464-100G APOSOR54464-25G APOSOR54464-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Vzorec: C₄₄H₃₂P₂
Teplota tavenia: 239…241 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010805
Číslo CAS: 76189-56-5