Tlačiť
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: beta-Alanine tert-Butyl ester hydrochloride, β-Alanine t-butyl ester hydrochloride, H-β-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu.HCl, H-β-Ala-OtBu.HCl, tert-Butyl 3-aminopropanoate hydrochloride
OR54450-100G OR54450-500G OR54450-25G
APOSOR54450-100GEA 172.24 EUR
APOSOR54450-100G APOSOR54450-500G APOSOR54450-25G
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 97%
beta-Alanine-tert-butylester hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₆ClNO₂
Mw: 181.66 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00058258
Číslo CAS: 58620-93-2