Tlačiť
Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR54445-1G OR54445-5G OR54445-10G
APOSOR54445-1GEA 63.38 EUR
APOSOR54445-1G APOSOR54445-5G APOSOR54445-10G
Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Bis(4-formylphenyl) ether
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Teplota tavenia: 63…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276812
Číslo CAS: 2215-76-1