Tlačiť
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
OR5443-25G OR5443-500MG OR5443-5G
APOSOR5443-25GEA 69.7 EUR
APOSOR5443-25G APOSOR5443-500MG APOSOR5443-5G
4-(Methylthio)phenylboronic acid
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂S
Mw: 168.02
Teplota tavenia: 210…214 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00093410
Číslo CAS: 98546-51-1