Tlačiť
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-8-ol sulphate hydrate, Quinolin-8-ol hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline sulphate monohydrate, 8-Hydroxyquinolinium hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline hemisulphate salt hemihydrate
OR54417-1KG OR54417-100G OR54417-500G
APOSOR54417-1KGEA 122.57 EUR
APOSOR54417-1KG APOSOR54417-100G APOSOR54417-500G
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate, Technical Grade
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate
Vzorec: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Mw: 388.4
Teplota tavenia: 175…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149610
Číslo CAS: 207386-91-2