Tlačiť
Octenidine dihydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,1'-(Decane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridin-4(1H)-imine) dihydrochloride
OR54413-100G OR54413-25G OR54413-5G
APOSOR54413-100GEA 821.1 EUR
APOSOR54413-100G APOSOR54413-25G APOSOR54413-5G
Octenidine dihydrochloride 98%
Octenidine dihydrochloride
Vzorec: C₃₆H₆₂N₄
Teplota tavenia: 214 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01938808
Číslo CAS: 70775-75-6