Tlačiť
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Guanidinobenzimiazole
OR54411-1G OR54411-5G
APOSOR54411-1GEA 79.71 EUR
APOSOR54411-1G APOSOR54411-5G
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Vzorec: C₈H₉N₅
Mw: 175.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005590
Číslo CAS: 5418-95-1