Tlačiť
2-Aminoisophthalic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminoisophthalic Acid
OR5441-5G OR5441-1G OR5441-25G
APOSOR5441-5GEA 28.28 EUR
APOSOR5441-5G APOSOR5441-1G APOSOR5441-25G
2-Aminoisophthalic acid 98%
2-Aminoisophthalic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota tavenia: 300…304 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00817808
Číslo CAS: 39622-79-2