Tlačiť
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
OR54383-25G OR54383-5G OR54383-100G
APOSOR54383-25GEA 96.13 EUR
APOSOR54383-25G APOSOR54383-5G APOSOR54383-100G
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Mw: 138.17
Teplota varu: 154…159 °C/13mmHg
Teplota tavenia: 56…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004649
Číslo CAS: 626-18-6
EINECS: 210-934-2