Tlačiť
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54372-1G OR54372-5G OR54372-250MG
APOSOR54372-1GEA 29.8 EUR
APOSOR54372-1G APOSOR54372-5G APOSOR54372-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClN₂O₂S
Mw: 179.98 g/mol
Teplota tavenia: 46…48 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD04968667
Číslo CAS: 288148-34-5
OSN: 3261
ADR: 8 III