Tlačiť
2-Methylene-1,3-propanediol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR54371-25G OR54371-5G
APOSOR54371-25GEA 108.3 EUR
APOSOR54371-25G APOSOR54371-5G
2-Methylene-1,3-propanediol 95%
2-Methylene-1,3-propanediol
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota varu: 93…95 °C/2mmHg
Hustota: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075162
Číslo CAS: 3513-81-3
EINECS: 222-516-7